Learn More
asecos™ PE-reservoar
Product Code. 17846346 Shop All asecos Products
Change view
Click to view available options
Material:
Polyeten
Product Code. Material
17846346 Polyeten
1 options
Product Code. 17846346 Supplier asecos™ Supplier No. 40055
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
PE-reservoaren är idealisk för IBC-stationer: 15477, 24150, 24151, 24154.
  • Stabil, höjdjusterbar PD-design.
  • Behållarjusteringsmått B x D x H (mm): 350 x 400 x 500.
  • Mått B x D (mm): 605 x 785.
Specifications
Material Polyeten
Typ IBC-inneslutningsenhet
Längd (engelska) 23,82 tum.
Längd (metrisk) 605.00 mm
Bredd (engelska) 23,82 tum.
Bredd (metrisk) 605.00 mm
Djup (engelska) 30,91 tum.
Djup (metriskt) 785.00 mm
Vikt (engelska) 30.86 lb.
Vikt (metrisk) 14 kg