Läs mer
Fisherbrand™ PE Snap Cap, Transparent, för Snap Cap-flaska
Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Yttre:
18 mm
22 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Beskrivning
- PE Snap Cap
- Genomskinlig
- Stängd topp
- Snaplock är lätta att applicera och lätta att ta bort, vilket eliminerar behovet av krympnings- eller avlocksverktyg
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Genomskinlig |
| Diameter (metrisk) Yttre | 22 mm |
| Material | Polyeten |
| Typ | Snap Cap |
| Stängningsstorlek | ND22 |