Läs mer
asecos™ PE förvaringsburk med skruvlock
Produktkod. 17876346 Handla allt asecos Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17876346 1 l
17826526 2 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17876346 Leverantör asecos™ Leverantörsnummer 40093
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
PE Storage Can är idealisk för säker förvaring och intern transport av vätskor, såsom syror eller lut.
  • Med skruvlock i rostfritt stål (1.4301), PTFE-tätning
  • Inkl. flerspråkig säkerhetsdekal för att markera innehållet
Specifikationer
Produkttyp Säkerhetsburk
Kapacitet (engelska) 0,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 1 l
Färg Gult
För användning med (applikation) Säker förvaring
Material Polyeten
Kvantitet 1
Bredd (engelska) 3,94 tum
Bredd (metrisk) 100.00 mm
Höjd (engelska) 7,87 tum
Höjd (metrisk) 200.00 mm
Vikt (engelska) 0.77 lb.
Vikt (metrisk) 0.35 kg