Läs mer
asecos™ PE förvaringsburk med skruvlock
Produktkod. p-200003701 Handla allt asecos Produkter
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
Produktkod. 17876346
Brand: asecos™ 40093
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
PE Storage Can är idealisk för säker förvaring och intern transport av vätskor, såsom syror eller lut.
  • Med skruvlock i rostfritt stål (1.4301), PTFE-tätning
  • Inkl. flerspråkig säkerhetsdekal för att markera innehållet
Specifikationer
Produkttyp Safety Can
Kapacitet (engelska) 0,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 1 l
Färg Gult
För användning med (applikation) Safe storage
Material Polyeten
Kvantitet 1
Bredd (engelska) 3,94 tum
Bredd (metrisk) 100.00 mm
Höjd (engelska) 7,87 tum
Höjd (metrisk) 200.00 mm
Vikt (engelska) 0.77 lb.
Vikt (metrisk) 0.35 kg