Läs mer
asecos™ PE sumppall med galvaniserat rutnät
Produktkod. 17856516 Handla allt asecos Produkter
Kapacitet (metrisk):
220 l
440 l
520 l
Djup (metriskt):
900,00 mm
930,00 mm
1300,00 mm
1330,00 mm
Produktkod. 17856516
Brand: asecos™ 40045
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
PE Sump Pallet är godkänd för säker lagring av vattenföroreningar.
  • PE blå
  • Galler: galvaniserat
Specifikationer
Färg Blått
Kapacitet (engelska) 58,1 gal.
Kapacitet (metrisk) 220 l
Material Polyeten
Typ Målad spillsump
Längd (engelska) 52,36 tum.
Längd (metrisk) 1330.00 mm
Bredd (engelska) 52,36 tum.
Bredd (metrisk) 1330.00 mm
Höjd (engelska) 15,16 tum.
Höjd (metrisk) 385.00 mm
Djup (engelska) 36,61 tum.
Djup (metriskt) 930,00 mm
Vikt (engelska) 96.78 lb.
Vikt (metrisk) 43.9 kg