Läs mer
asecos™ PE sumppall med galvaniserat rutnät
Produktkod. 17876506 Handla allt asecos Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
220 l
440 l
520 l
Djup (metriskt):
900,00 mm
930,00 mm
1300,00 mm
1330,00 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Djup (metriskt)
17876506 220 l 1330,00 mm
17856516 220 l 930,00 mm
17866396 440 l 1300,00 mm
17876446 520 l 900,00 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17876506 Leverantör asecos™ Leverantörsnummer 40049
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
PE Sump Pallet är godkänd för säker lagring av vattenföroreningar.
  • PE blå
  • Galler: galvaniserat
Specifikationer
Färg Blått
Kapacitet (engelska) 58,1 gal.
Kapacitet (metrisk) 220 l
Material Polyeten
Typ Målad spillsump
Längd (engelska) 52,36 tum.
Längd (metrisk) 1330.00 mm
Bredd (engelska) 52,36 tum.
Bredd (metrisk) 1330.00 mm
Höjd (engelska) 11,61 tum.
Höjd (metrisk) 295.00 mm
Djup (engelska) 52,36 tum.
Djup (metriskt) 1330,00 mm
Vikt (engelska) 116.84 lb.
Vikt (metrisk) 53 kg