Läs mer
asecos™ PE Sump Pall med PE-galler
Produktkod. 17806476 Handla allt asecos Produkter
Kapacitet (metrisk):
220 l
440 l
520 l
Höjd (metrisk):
320,00 mm
350,00 mm
410,00 mm
Produktkod. 17806476
Brand: asecos™ 39196
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
PE Sump Pallet är godkänd för säker lagring av vattenföroreningar.
  • PE blå
  • Rutnät: PE
Specifikationer
Färg Blått
Kapacitet (engelska) 137,4 gal.
Kapacitet (metrisk) 520 l
Material Polyeten
Typ Målad spillsump
Längd (engelska) 99,21 tum.
Längd (metrisk) 2520.00 mm
Bredd (engelska) 99,21 tum.
Bredd (metrisk) 2520.00 mm
Höjd (engelska) 13,78 tum.
Höjd (metrisk) 350,00 mm
Djup (engelska) 35,43 tum.
Djup (metriskt) 900.00 mm
Vikt (engelska) 138.89 lb.
Vikt (metrisk) 63 kg