Beskrivning
- PE blå
- Rutnät: PE
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Blått |
| Kapacitet (engelska) | 58,1 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 220 l |
| Material | Polyeten |
| Typ | Målad spillsump |
| Längd (engelska) | 52,36 tum. |
| Längd (metrisk) | 1330.00 mm |
| Bredd (engelska) | 52,36 tum. |
| Bredd (metrisk) | 1330.00 mm |
| Höjd (engelska) | 12,60 tum. |
| Visa mer |