Läs mer
asecos™ PE Sump Pall med PE-galler
Produktkod. 17886506 Handla allt asecos Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
220 l
440 l
520 l
Höjd (metrisk):
320,00 mm
350,00 mm
410,00 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Höjd (metrisk)
17886506 440 l 350,00 mm
17836426 220 l 320,00 mm
17866336 220 l 410,00 mm
17806476 520 l 350,00 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17886506 Leverantör asecos™ Leverantörsnummer 40043
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
PE Sump Pallet är godkänd för säker lagring av vattenföroreningar.
  • PE blå
  • Rutnät: PE
Specifikationer
Färg Blått
Kapacitet (engelska) 116,2 gal.
Kapacitet (metrisk) 440 l
Material Polyeten
Typ Målad spillsump
Längd (engelska) 67,72 tum.
Längd (metrisk) 1720.00 mm
Bredd (engelska) 67,72 tum.
Bredd (metrisk) 1720.00 mm
Höjd (engelska) 13,78 tum.
Höjd (metrisk) 350,00 mm
Djup (engelska) 51,18 tum.
Djup (metriskt) 1300.00 mm
Vikt (engelska) 138.89 lb.
Vikt (metrisk) 63 kg