Läs mer
asecos™ PE Sump Pall med PE-galler och läckageindikator
Produktkod. 17846456 Handla allt asecos Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
220 l
340 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17846456 220 l
17866586 340 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17846456 Leverantör asecos™ Leverantörsnummer 40052
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
PE Sump Pallet är godkänd för säker lagring av vattenföroreningar.
  • PE grå
  • Rutnät: PE
  • Läckageindikator ingår
Specifikationer
Färg Grå
Kapacitet (engelska) 58,1 gal.
Kapacitet (metrisk) 220 l
Material Polyeten
Typ Målad spillsump
Längd (engelska) 36,14 tum.
Längd (metrisk) 918.00 mm
Bredd (engelska) 36,14 tum.
Bredd (metrisk) 918.00 mm
Höjd (engelska) 15,75 tum
Höjd (metrisk) 400.00 mm
Djup (engelska) 51,73 tum.
Djup (metriskt) 1314.00 mm
Vikt (engelska) 93.70 lb.
Vikt (metrisk) 42.5 kg