Läs mer
asecos™ PE Sump Pall utan rutnät
Produktkod. p-200003684 Handla allt asecos Produkter
Kapacitet (metrisk):
220 l
440 l
520 l
Längd (metrisk):
1330,00 mm
1720,00 mm
2520,00 mm
Produktkod. 17886336
Brand: asecos™ 40044
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
PE Sump Pallet är godkänd för säker lagring av vattenföroreningar.
  • PE blå
  • Rutnät: utan
Specifikationer
Färg Blått
Kapacitet (engelska) 58,1 gal.
Kapacitet (metrisk) 220 l
Material Polyeten
Typ Målad spillsump
Längd (engelska) 52,36 tum.
Längd (metrisk) 1330,00 mm
Bredd (engelska) 52,36 tum.
Bredd (metrisk) 1330.00 mm
Höjd (engelska) 15,16 tum.
Höjd (metrisk) 385.00 mm
Djup (engelska) 36,61 tum.
Djup (metriskt) 930.00 mm
Vikt (engelska) 63.93 lb.
Vikt (metrisk) 29 kg