Läs mer
Fisherbrand™ PE-tank med nivågivare
Produktkod. 15479679 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 L
60 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15479679
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rymmer 30 eller 60L. Fisher Scientific™ PE-tank med nivåsensor är utrustad med en CO 2 -renare för att fånga upp och avlägsna koldioxid.
  • Nivåsensor indikerar mängden vätska i tanken
  • Tankavluftningsfiltret inkluderar CO 2 -renare för att skydda renat vatten från atmosfärisk nedbrytning.
  • Finns i 30L eller 60L
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 30 L
För användning med (utrustning) Accu500
Typ Tank, PE
För användning med (applikation) Vattenrening
Material Polyeten