Läs mer
Fisherbrand™ PE-tank med nivågivare
Produktkod. 15489679 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 l
60 l
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
15489679 60 l Varje
15479679 30 l Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15489679
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rymmer 30 eller 60L. Fisher Scientific™ PE-tank med nivåsensor är utrustad med en CO 2 -renare för att fånga upp och avlägsna koldioxid.
  • Nivåsensor indikerar mängden vätska i tanken
  • Tankavluftningsfiltret inkluderar CO 2 -renare för att skydda renat vatten från atmosfärisk nedbrytning.
  • Finns i 30L eller 60L
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 60 l
För användning med (utrustning) Accu500
Typ Tank, PE
För användning med (applikation) Vattenrening
Material Polyeten