Läs mer
PE859, MedChemExpress
Beskrivning
PE859 is a potent inhibitor of both tau and Aβ aggregation with IC50 values of 0.66 and 1.2 μM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PE859 |
| CAS | 1402727-29-0 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C28H24N4O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (111.48 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | COC1=CC(OCC2=NC=CC=C2)=CC=C1/C=C/C3=CC(/C=C/C4=CC5=C(C=C4)C=CN5)=NN3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 448.52 |
| Formel vikt | 448.52 |
| Visa mer |