Läs mer
Kolmi Hopen™ Peaked Bouffant Cap för beskuret hår med dispenserbox
Produktkod. 17730139 Handla allt Medicom Produkter
Change view
Kvantitet:
100 Pk.
Produktkod. Kvantitet
17730139 100 Pk.
1 options
Produktkod. 17730139 Leverantör Kolmi Hopen™ Leverantörsnummer 70.301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    216.00 SEK
    190.39 SEK / Paket med 100
    Save 25.61 SEK
    11% Av
I lager
Denna bekväma bouffant-keps är idealisk för att hålla kort hår dolt för arbete i industriella miljöer.
  • Lätt och bekväm
  • Inte lämplig för arbetare med långt hår
  • 37 g/m 2 tygvikt
Specifikationer
Material Polypropen
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Designtyp Topplock
Sterilitet Icke-steril
Kvantitet 100 Pk.
Längd (metrisk) 28 cm (Mössa), 7 cm (Visor)
Inkluderar Kepsar och dispenserlåda
För användning med (applikation) Industri, Laboratorium