Beskrivning
- Lätt och bekväm
- Möjlighet att använda färgkod för spårning
- 15 g/m 2 tygvikt
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polypropen |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Designtyp | Toppade Bouffant |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Kvantitet | 100 Pk. |
| Diameter (metrisk) | 53 cm |
| Inkluderar | Keps och dispenserlåda |
| För användning med (applikation) | Industri, Laboratorium |