Beskrivning
- Leverera högkvalitativ prestanda och mjukhet med våra avancerade PeakServe Tork™ Continuous handdukar.
- Torka händerna snabbt – dessa pappershanddukar är 20 % mer absorberande än Tork PeakServe-påfyllningar™ av universell kvalitet.
- Gör ett gott intryck på gästerna med det attraktiva bladmönstret på dessa pappershanddukar.
- Undvik förseningar i fullspäckade toaletter med vårt högkapacitets dispensersystem som säkerställer att handdukar alltid finns tillgängliga.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Handduk till dispenser |
| Längd (engelska) | 7,91 tum |
| Längd (metrisk) | 20.1 cm |
| Bredd (engelska) | 8,86 tum |
| Bredd (metrisk) | 22.5 cm |
| Färg | Vit, Grå |
| Lager | 1-ply |