Läs mer
Peanut oil
Produktkod. 10405091 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10405091 500 mL Glasflaska 500ml
10442795 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10405091 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 416855000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 8002-03-7
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 8002-03-7
MDL-nummer MFCD00131805
Synonym Arachis oil, Groundnut oil
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Peanut oil
Färg Gult
Fysisk form Viskös vätska
Kvantitet 500 mL
Flampunkt 283°C
Merck Index 14, 7059
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: very slightly soluble in alcohol,miscible with light petroleum
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Saturated fatty acids (chain length <C16): 0.4% max.
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Densitet 0.915, 0.9150g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.