missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tocris Bioscience™ PEAQX tetrasodium salt
GREENER_CHOICE

Produktkod. 18747416
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod.
18747416 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18747416 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 5018/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Potent and GluN2A-selective NMDA antagonist

PEAQX tetrasodium salt is a potent NMDA receptor antagonist (IC50 = 8 nM). Exhibits >100-fold selectivity for hGluN2A (formally hNR2A) containing receptors over hGluN2B (hNR2B). Anticonvulsant in vivo.

Please refer to IUPHAR Guide to Pharmacology for the most recent naming conventions.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material [[[(1S)-1-(4-Bromophenyl)ethyl]amino](1,2,3,4-tetrahydro-2,3-dioxo-5-quinoxalinyl)methyl] phosphonic acid tetrasodium salt
CAS 2102348-87-6
Kvantitet 10 mg
Molekylformel C17H13BrN3Na4O5P
Formel vikt 542.14
Renhet 98%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.