Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Päronformad avdunstningskolv med konisk slipad fog
Specifications
Specifications
| Material | Duran Glas |
| Typ | Indunstningsflaska |
| För användning med (utrustning) | Rotationsindunstare |
| Halsfinish | 39/32 |
| Form | Päron |
| Volym (metrisk) | 50 ml |
| Diameter (metrisk) | 56 mm |