Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Päronformad avdunstningskolv med konisk slipad fog
Produktkod. 11983381
Change view
Volym (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
3000 ml
Halsfinish:
14/23
29/32
39/32
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Halsfinish Förpackningsstorlek
11983381 50 ml 14/23 -
11973381 10 ml 14/23 -
11963381 25 ml 14/23 -
11876084 50 ml 39/32 Paket med 10
11836144 3000 ml 29/32 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11983381 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 03041428
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2600.00 SEK
    2162.16 SEK / Paket med 10
    Save 437.84 SEK
    16% Av
Beräknad leverans: 26-10-2026
Speciellt för roterande förångare, med mitthals och konisk fog, päronformad, med inskriptionsetikett.
Specifikationer
Material Duran Glas
Typ Indunstningsflaska
För användning med (utrustning) Rotationsindunstare
Halsfinish 14/23
Form Päron
Volym (metrisk) 50 ml
Diameter (metrisk) 50 mm