Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Päronformade kolvar med konisk slipad fog
Produktkod. 15370895
Diameter (metrisk) Yttre:
27 mm
33 mm
42 mm
51 mm
64 mm
85 mm
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
Hylsled:
14/23 NS
19/26 NS
29/32 NS
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 15370895
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 03031413
Only null left
Add to basket
Add to basket
Speciellt för destillation och indunstning och ger enkel provtagning. Lenz Laborglasinstrumente™ Päronformade kolvar med konisk slipad fog är tillverkade av slitstark DURAN™ borosilikatglas.
  • Enl. enligt DIN 12383
  • Med inskriptionsetikett
  • Korrosionsfri och resistent mot värmechock
  • Med konisk fog, med hög konisk noggrannhet och utmärkt täthet
Specifications
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Material Borsilikatglas, Duran Glas
Hylsled 14/23 NS
Diameter (metrisk) Yttre 33 mm