Läs mer
Kimble Chase™ Päronformade centrifugrör med vit skala
Produktkod. 11815791
Change view
:
Kapacitet: Total volym: 100 ml, stamvolym: 1,5 ml
Produktkod.
11815791 Kapacitet: Total volym: 100 ml, stamvolym: 1,5 ml
1 options
Produktkod. 11815791 Leverantör Kimble Chase™ Leverantörsnummer 45244200
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kimble Chase™ Päronformade centrifugrör med vit skala är lämpliga för bestämning av bottensediment och vatten i petroleumprodukter.
  • Kalibrerad för att innehålla
  • Stjälken rymmer 1,5 ml
  • Skala och legend är hållbar, vit keramisk emalj
  • Tillverkad av 33 expansion, lågextraherande borosilikatglas som överensstämmer med USP Typ I och ASTM E438, typ I, klass A krav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) Total volym: 100 ml, stamvolym: 1,5 ml
Antal per förpackning 6
Form Päron
Längd (metrisk) 158 mm
Diameter (metrisk) 58 mm (vid den bredaste punkten)
Produkttyp Centrifugerör