Läs mer
Kimberly-Clark Professional™ Elektronisk handduksautomat för hårda rullar
Produktkod. 12631346 Handla allt Kimberly-Clark Professional Produkter
Change view
Mått (L x B):
259 x 408 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
12631346 259 x 408 mm Varje
1 options
Produktkod. 12631346 Leverantör Kimberly-Clark Professional™ Leverantörsnummer 9960
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4290.00 SEK
    1402.42 SEK / Paket med 1
    Save 2887.58 SEK
    67% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 14-12-2026
Rymmer upp till 1760 handdukar för mindre frekvent service. Elektronisk handduksautomat för hårda rullar med smart sensor möjliggör naturlig handplacering för enklare dispensering.
  • Dispenserar ark elektroniskt
  • Problemfritt underhåll
  • Hjälper till att minska kontaminering och spridning av bakterier
  • Smart-sensorteknologi styr tidsfördröjning och arklängd med justerbar känslighet
  • Batteridriven
  • Håller kostnaderna nere i områden med tung användning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Handduksautomat för hårda rullar
Färg Vitt
Mått (L x B) 259 x 408 mm
Längd (engelska) 16.575 tum.
Längd (metrisk) 259 mm
Bredd (engelska) 8,6 tum
Bredd (metrisk) 408 mm
Material Plast
För användning med (applikation) Hygienkritiska tvättrum
För användning med (utrustning) SCOTT™ Hård rullhandduk
Kvantitet 1 st