Läs mer
Pecazine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pecazine Hydrochloride |
| CAS | 738596-90-2 |
| Molekylformel | C19H22N2S . xHCl |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 10-[(1-Methyl-3-piperidyl)methyl]phenothiazine, III 2318, Lacumin, MPMP, Mepazin, Mepazine, Mepazine Base, Meprazine, Mesapin, Nothiazine, P 391, Pacatal, Pacatal base, Pacatol, Pakatal, Paxital, Pecatal, Pecazine |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22N2S.ClH/c1-20-12-6-7-15(13-20)14-21-16-8-2-4-10-18(16)22-19-11-5-3-9-17(19)21;/h2-5,8-11,15H,6-7,12-14H2,1H3;1H |
| LEDER | CN1CC(CCC1)CN2C3=C(SC4=CC=CC=C42)C=CC=C3.Cl |
| IUPAC-namn | 10-((1-methylpiperidin-3-yl)methyl)-10H-phenothiazine hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 346.9 |