Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Pektin
Produktkod. 10722412 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10722412 250 g Plastflaska 250g
10279700 1 kg Plastflaska 1kg
10452795 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10722412 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 416862500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 9000-69-5
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9000-69-5
MDL-nummer MFCD00081838
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pectin
Färg Orange till Orange-Röd
pH 3.0 to 3.8 (1% soln.)
Fysisk form Pulver
Aska acid-insoluble ash: < 1%
Merck Index 15, 7169
Kvantitet 250 g
Procent renhet 67 to 71% (degree of esterification)
Kvalitet Praktisk
Infrarött spektrum Authentic
Förlust vid torkning 12% max. (105°C, 2 hrs)
Förpackning Plastflaska
Partikelstorlek 2% Max. (>60 Mesh)
Viskositet 30.5 to 36.5
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.