Läs mer
Pectin Citrus
Produktkod. 15423689
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15423689 100 g 100g
15433689 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15423689 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61021.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 9000-69-5
Pektin Citrus marknadsförs i kosttillskottsform som en alternativ cancerbehandling. Det kan också användas för att behandla prostatacancer och melanom. Det kan också användas som gelningsmedel, fyllmedel och stabilisator. Det stöder cellhälsa, främjar immunförsvaret, stöder kardiovaskulär hälsa, stöder hälsosam funktion av flera organ, kelerar säkert tungmetaller och toxiner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(RUO– Endast forskningsanvändning.) Marknadsförs i kosttillskottsform som en alternativ cancerbehandling, Pectin Citrus kan också användas för att behandla prostatacancer och melanom. Det kan också användas som gelningsmedel, fyllmedel och stabilisator. Det stöder cellhälsa, främjar immunförsvaret, stöder kardiovaskulär hälsa, stöder hälsosam funktion av flera organ, kelerar säkert tungmetaller och toxiner.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9000-69-5
MDL-nummer MFCD00081838
Synonym Poly-D-galacturonic acid methyl ester
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pectin Citrus
Färg Brun till gul
Kvantitet 100 g
Merck Index 14,7063
Löslighetsinformation It is soluble in water.
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.