Läs mer
Pektin, MP Biomedicals™
Produktkod. 11478210 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11478210 100 g 100g
11488210 500 g 500g
11498210 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11478210 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210258780
Kemiska identifierare
CAS 9000-69-5
Molekylformel (C7H10O7)n
Synonym Poly-D-galacturonic acid methyl ester
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pectin
Färg Beige till Vit
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Formel vikt 20,000 to 400,000