Läs mer
Pectin, Pure, Citrus-121 Grade, Slow Setting 121, Fisher Chemical
Handla allt Fisher Chemical ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Färg | White |
| pH | 2.8 to 3.4 |
| CAS | 9000-69-5 |
| Fysisk form | Powder Solid |
| MDL-nummer | 81838 |
| Kvantitet | 100 g |
| Förpackning | Plastic powder jar |