Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Pektinas, Aspergillus niger
Produktkod. 15455659
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 15455659
Brand: Thermo Scientific Chemicals J63408.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Används i växtprotoplastberedning för att smälta cellväggen innan organellisolering. Pektinas hjälper till att underlätta macerationen av växtmaterial och extraktionsprocesser inklusive organellberedning.
Pektinas, Aspergillus niger används i växtprotoplastberedning för att smälta cellväggen innan organellisolering. Pektinas hjälper till att underlätta macerationen av växtmaterial och extraktionsprocesser inklusive organellberedning. Det används i enzympreparatet. Används mest för att minska viskositeten, för att förbättra filtreringen för att klarna produkter, för att undvika partikelsedimentering och för att förhindra pektingelbildning vid tillverkning av fruktjuice och vin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 250 mg
Form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.