Läs mer
Pectolinarin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pectolinarin |
| CAS | 28978-02-1 |
| Molekylformel | C29 H34 O15 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 4H-1-Benzopyran-4-one','7-[[6-O-(6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)-β-D-glucopyranosyl]oxy]-5-hydroxy-6-methoxy-2-(4-methoxyphenyl)-, Pectolinarin (6CI,7CI), Pectolinaroside (8CI), 7-[[6-O-(6-Deoxy-α-L-mannopyranosyl)-β-D-glucopyranosyl]oxy]-5-hydroxy-6-methoxy-2-(4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one |
| InChI formel | InChI=1S/C29H34O15/c1-11-20(31)23(34)25(36)28(41-11)40-10-18-21(32)24(35)26(37)29(44-18)43-17-9-16-19(22(33)27(17)39-3)14(30)8-15(42-16)12-4-6-13(38-2)7-5-12/h4-9,11,18,20-21,23-26,28-29,31-37H,10H2,1-3H3/t11-,18+,20-,21+,23+,24-,25+,26+,28+,29+/m0/s1 |
| LEDER | COc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3c(O)c(OC)c(O[C@@H]4O[C@H](CO[C@@H]5O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]5O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)cc3O2 |
| IUPAC-namn | 5-hydroxy-6-methoxy-2-(4-methoxyphenyl)-7-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxychromen-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 622.57 |
| Formel vikt | 622.1898 |