Läs mer
Gilac™ Pedalbehållare med dörr och lock, 90 L
Produktkod. 17998831
Change view
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Vitt
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
17998831 Gult
17928921 Vitt
17988741 Blått
17978741 Klart
17938921 Rött
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17998831 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G614825
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5378.78 SEK
    3557.66 SEK / Paket med 1
    Save 1821.12 SEK
    33% Av
Beräknad leverans: 23-11-2026
90 L pedalbehållare med dörr och lock möjliggör enkel borttagning av påsen tack vare sidoöppning och är lätt att flytta runt.
  • Polaris pedalbehållare.
  • Utrustad med två antimarkhjul (diameter 120 mm).
  • Lätt att flytta runt.
  • Lätt att ta bort påsen tack vare sidoöppning.
  • Handsfree-drift för sanitär avfallshantering.
  • Lätt att rengöra.
  • Färgade lock för selektiv sopsortering.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 90 L
Kapacitet (engelska) 23,8 gal.
Färg Gult
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Material Polypropen
Produkttyp Pedalbehållare med lock