Läs mer
Gilac™ Pedalbehållare med lock
Produktkod. 11857443
Stängningsfärg:
Blått
Grön
Vitt
Produktkod. 11857443
Brand: Gilac™ G614421
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Pedalbehållare med lock erbjuder handsfree-funktion för sanitär avfallshantering.
  • Utrustad med två antimarkhjul (diameter 100 mm)
  • Lätt att flytta runt
  • Handsfree-drift för sanitär avfallshantering
  • Lätt att rengöra
  • Färgade lock för selektiv sopsortering
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 L
Stängningsfärg Vitt
Kapacitet (engelska) 26,4 gal.
Färg Vitt
Mått (L x B x H) 515 x 477 x 925 mm