Läs mer
Gilac™ Pedalbehållare med lock
Beskrivning
- Utrustad med två antimarkhjul (diameter 100 mm)
- Lätt att flytta runt
- Handsfree-drift för sanitär avfallshantering
- Lätt att rengöra
- Färgade lock för selektiv sopsortering
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 100 L |
| Kapacitet (engelska) | 26,4 gal. |
| Färg | Rött |
| Höjd (metrisk) | 925 mm |
| Längd (metrisk) | 515 mm |
| Vikt (engelska) | 15.4 lb. |
| Vikt (metrisk) | 7 kg |
| Bredd (metrisk) | 477 mm |
| Bredd (engelska) | 18,8 tum. |
| Längd (engelska) | 20,3 tum. |
| Visa mer |