Läs mer
Gilac™ Pedalbehållare med lock
Stängningsfärg:
Blått
Grön
Vitt
Beskrivning
- Utrustad med två antimarkhjul (diameter 100 mm)
- Lätt att flytta runt
- Handsfree-drift för sanitär avfallshantering
- Lätt att rengöra
- Färgade lock för selektiv sopsortering
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 100 L |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Kapacitet (engelska) | 26,4 gal. |
| Färg | Vitt |
| Mått (L x B x H) | 515 x 477 x 925 mm |
| Material | Polypropen |