Läs mer
Gilac™ Pedalbehållare med lock
Produktkod. 11897443
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 l
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
11897443 100 l
1 options
Produktkod. 11897443 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G614425
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3433.50 SEK
    2419.85 SEK / Paket med 1
    Save 1013.65 SEK
    29% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Pedalbehållaren med lock är utrustad med två antimarkhjul (diameter 100 mm).
  • Pedalbehållare
  • Utrustad med två antimarkhjul (diameter 100 mm)
  • Lätt att flytta runt
  • Handsfree-drift för sanitär avfallshantering
  • Lätt att rengöra
  • Färgade lock för selektiv sopsortering
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 l
Kapacitet (engelska) 26,4 gal.
Färg Gult
Höjd (metrisk) 925 mm
Längd (metrisk) 515 mm
Form Fyrkantig
Vikt (engelska) 15.4 lb.
Vikt (metrisk) 7 kg
Bredd (metrisk) 477 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Bredd (engelska) 18,8 tum.
Längd (engelska) 20,3 tum.
Höjd (engelska) 36,4 tum.
Material Polypropen
Produkttyp Behållare