Läs mer
Gilac™ Pedalbehållare med lock, 50 L
Produktkod. 17988521
Change view
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg unitSize
17988521 Vitt -
17908591 Blått -
17998921 Klart -
17968841 Rött Varje
17948451 Gult -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17988521 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G614321
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    969.15 SEK
    679.78 SEK / Paket med 1
    Save 289.37 SEK
    29% Av
Beräknad leverans: 07-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Pedalbehållare med lock är en kompakt pedalbehållare för utrymmesbesparing och handsfree för att förhindra kontaminering.
  • Kompakt pedalbehållare för utrymmesbesparing.
  • Handsfree-drift för att förhindra kontaminering och underlätta barriärgester, pedalen förhindrar kontaminering.
  • 2 pedalmonteringslägen tillgängliga: automatisk eller manuell lockstängning.
  • Locket (i manuell lockversion) kan stängas genom att trycka på vänster del av pedalen.
  • Lång livslängd och hållbarhet.
  • Perfekt stabilitet.
  • Lätt att rengöra.
  • Färgade lock för selektiv sopsortering.
  • Självmonterat kit: lock, stomme, skruvar och pedal levereras i samma kartong.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 L
Kapacitet (engelska) 13,2 gal.
Färg Vitt
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Material Polypropen
Produkttyp Pedalbehållare med lock