Läs mer
Gilac™ Pedalbehållare med lock, 50 L
Beskrivning
- Kompakt pedalbehållare för utrymmesbesparing.
- Handsfree-drift för att förhindra kontaminering och underlätta barriärgester, pedalen förhindrar kontaminering.
- 2 pedalmonteringslägen tillgängliga: automatisk eller manuell lockstängning.
- Locket (i manuell lockversion) kan stängas genom att trycka på vänster del av pedalen.
- Lång livslängd och hållbarhet.
- Perfekt stabilitet.
- Lätt att rengöra.
- Färgade lock för selektiv sopsortering.
- Självmonterat kit: lock, stomme, skruvar och pedal levereras i samma kartong.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 50 L |
| Kapacitet (engelska) | 13,2 gal. |
| Färg | Gult |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Material | Polypropen |
| Produkttyp | Pedalbehållare med lock |