Läs mer
Hughes Piedestalmonterad sluten skål Ögon-/ansiktstvätt
Beskrivning
- Piedestalmonterad akut ögon-/ansiktstvätt
- Detta ANSI kompatibel modell har ett integrerat lock för att skydda skålen och diffusorerna mot damm och skräp
- Designad för att vara snabb och enkel att använda med luftade diffusorer med hög flödeshastighet för förbättrad tvättning
Specifikationer
Specifikationer
| Djup (metriskt) | 46 cm |
| Material | Rostfritt stål |
| Montering | Piedestal |
| Produkttyp | Nöddusch |
| Bredd (metrisk) | 32 cm |