Läs mer
Hughes Piedestalmonterad frysskyddad ögon-/ansiktstvätt
Produktkod. 17742338
Change view
Montering:
Piedestal
Produktkod. Montering
17742338 Piedestal
1 options
Produktkod. 17742338 Leverantör Hughes Leverantörsnummer HEWPAH45GS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26045.25 SEK
    22608.70 SEK / Paket med 1
    Save 3436.55 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 30-10-2026
Piedestalmonterad frysskyddad nödspolningsenhet för ögon-/ansiktstvätt idealisk för kalla klimat. Ögon-/ansiktssköljningen har hög flödeshastighet och har ett integrerat lock anslutet till vattenventilen för automatisk drift när locket dras ned.
  • Piedestalmonterad frysskyddad nödspolningsenhet för ögon-/ansiktstvätt idealisk för kalla klimat
  • Ögon-/ansiktssköljningen har luftade diffusorer med hög flödeshastighet för förbättrad tvättverkan och har ett integrerat lock anslutet till vattenventilen för automatisk drift när locket dras ned
Specifikationer
Höjd (metrisk) 64 cm
Material Rostfritt stål
Montering Piedestal
Produkttyp Nöddusch
Bredd (metrisk) 32 cm