Läs mer
Hughes Piedestalmonterad öppen skål Ögon-/ansiktstvätt
Produktkod. 17732338
Change view
Montering:
Piedestal
Produktkod. Montering
17732338 Piedestal
1 options
Produktkod. 17732338 Leverantör Hughes Leverantörsnummer HEWP0085SS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7119.00 SEK
    4566.46 SEK / Paket med 1
    Save 2552.54 SEK
    35% Av
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Öppen skål i rostfritt stål, piedestalmonterad nödtvätt för ögon/ansiktstvätt med dubbla spraymunstycken skyddade av dammskydd som lyfts av vid aktivering via tryckplattan.
  • Öppen skål i rostfritt stål, piedestalmonterad nödspolning för ögon/ansiktstvätt med dubbla spraymunstycken skyddade av dammskydd som lyfts av vid aktivering via tryckplattan
  • Flödesregulatorventilen garanterar ett optimalt vattenflöde
  • Ögonspolningsdiffusorerna är försedda med finmaskiga silar och individuella flödesregulatorer utformade för att ge ett skonsamt flöde av luftat vatten med 12 liter per minut enligt ANSI standard
  • Denna enhet är avsedd för inomhusbruk men kan placeras utomhus där det inte finns någon risk för överhettning eller frysning
Specifikationer
Höjd (metrisk) 35 cm
Material Rostfritt stål
Montering Piedestal
Produkttyp Nöddusch
Bredd (metrisk) 38 cm