Learn More
Hamilton™ Peek Analytical Guard Column Replacement Cartridges
4280.00 SEK - 5070.00 SEK
Specifications
Quantity 5 Pack
Length (Metric) 8 mm
Max. Pressure 5000 psi
Diameter (Metric) Inner 3 mm
Material PEEK
View More Specs
Produkte 3
Produktcode Marke Packing Material Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Packing Material Preis Menge & Verfügbarkeit  
11533354
missing translation for 'viewDocuments' Aktionsdetails
Hamilton™
79833
PSDVB/Itaconate
4280.00 SEK
Pack of 5
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Estimated Shipment: 24-06-2024
to see stock.
Zum Warenkorb hinzufügen
11553394
missing translation for 'viewDocuments' Aktionsdetails
Hamilton™
79320
Poly(methacryl amido-propyl trimethyl ammonium chloride)
5070.00 SEK
Pack of 5
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Estimated Shipment: 24-06-2024
to see stock.
Zum Warenkorb hinzufügen
12644885
missing translation for 'viewDocuments' Aktionsdetails
Hamilton™
79729
PSDVB/Trimethylammonium
4745.00 SEK
Pack of 5
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Estimated Shipment: 24-06-2024
to see stock.
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
5 Pack
5000 psi
PEEK
8 mm
3 mm
Replacement Guard Cartridge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate