Läs mer
Hamilton™ Peek Analytical Guard ersättningskassetter
Produktkod. 11513354
Förpackningsmaterial:
PSDVB/sulfonsyra
PSDVB/trimetylammonium
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 11513354
Brand: Hamilton™ 79377
Bara null kvar
Specifikationer
Kvantitet 5-pack
Partikelstorlek 7μ m
Längd (metrisk) 8 mm
Max. Tryck 5000 psi
Typ Ersättningskassetter
Diameter (metrisk) Inre 3 mm
Stationär fas PRP-X400
Material PEEK
Förpackningsmaterial PSDVB/sulfonsyra
Kolumnformat Ersättningsskyddskassett