Läs mer
Thermo Scientific™ PEEK Kapillärrör
Produktkod. 10439244 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Total längd (metrisk):
5 cm
10 cm
20 cm
30 cm
50 cm
100 cm
Diameter (engelska) Inre:
0,003 tum
0.003 in.
0,005 tum.
0.005 in.
0,007 tum.
0.007 in.
0,010 tum.
0.010 in.
0.020 in.
Färg:
Blue
Gult
Natural
Naturlig
Orange
Red
Yellow
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10439244
Brand: Thermo Scientific™ 3700750
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Använd dessa provslingor för din Thermo Scientific™ Rheodyne™ HPLC-provinjektorer.
Använda Thermo Scientific™ Rheodyne™ Sample loopar för din Rheodyne HPLC-provinjektorer. De finns i rostfritt stål eller biokompatibla PEEK .
  • Broad chemical compatibility
  • Biocompatible
  • Easily cut to desired length
  • Appropriate for many HPLC applications
  • Resistant to most organic solvents however nitric acid, sulfuric acid, dichloromethane, THF and DMSO are not recommended
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med Rheodyne HPLC Sample Injectors
Typ Capillary Tubing
Färg Yellow
Diameter (engelska) Inre 0.007 in.
Diameter (metrisk) Inre 0.18 mm
Total längd (engelska) 1 ft. 8 in.
Total längd (metrisk) 50 cm
Material PEEK
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.