Läs mer
Thermo Scientific™ PEEK Kapillärrör
Produktkod. 10504255 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Total längd (metrisk):
5 cm
10 cm
20 cm
30 cm
50 cm
100 cm
Diameter (engelska) Inre:
0,003 tum
0,005 tum
0,005 tum.
0,007 tum
0,007 tum.
0,010 tum
0,010 tum.
0,020 tum
Färg:
Blått
Gult
Naturlig
Orange
Rött
Förpackningsstorlek:
Varje
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Total längd (metrisk) Diameter (engelska) Inre Färg Förpackningsstorlek
10504255 100 cm 0,010 tum. Blått Varje
10259914 10 cm 0,003 tum Naturlig Varje
10280195 100 cm 0,003 tum Naturlig Varje
10302185 20 cm 0,003 tum Naturlig Varje
10794267 30 cm 0,003 tum Naturlig Varje
10006604 5 cm 0,003 tum Naturlig Varje
10678515 50 cm 0,003 tum Naturlig Varje
10552265 10 cm 0,005 tum Rött Varje
10609993 20 cm 0,005 tum Rött Varje
10069382 30 cm 0,005 tum Rött Varje
10573225 5 cm 0,005 tum Rött Varje
10766524 50 cm 0,005 tum. Rött Varje
10498084 100 cm 0,007 tum. Gult Varje
10381485 20 cm 0,007 tum Gult Varje
10594665 30 cm 0,007 tum Gult Varje
10439244 50 cm 0,007 tum Gult Varje
10249414 10 cm 0,010 tum Blått Varje
10574855 30 cm 0,010 tum Blått Varje
10752917 5 cm 0,010 tum Blått Varje
10076304 50 cm 0,010 tum Blått Varje
10581305 100 cm 0,020 tum Orange Varje
10161033 20 cm 0,020 tum Orange Varje
10464793 30 cm 0,020 tum Orange Varje
10180553 50 cm 0,020 tum Orange Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Produktkod. 10504255 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 37010100
Beräknad leverans: 26-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Använd dessa provslingor för din Thermo Scientific™ Rheodyne™ HPLC-provinjektorer.
Använda Thermo Scientific™ Rheodyne™ Sample loopar för din Rheodyne HPLC-provinjektorer. De finns i rostfritt stål eller biokompatibla PEEK .
  • Bred kemisk kompatibilitet
  • Biokompatibel
  • Skär enkelt till önskad längd
  • Lämplig för många HPLC-applikationer
  • Resistent mot de flesta organiska lösningsmedel men salpetersyra, svavelsyra, diklormetan, THF och DMSO rekommenderas inte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med Rheodyne HPLC-provinjektorer
Typ Kapillärrör
Färg Blått
För användning med (applikation) HPLC
Diameter (engelska) Inre 0,010 tum.
Diameter (metrisk) Inre 0.25 mm
Total längd (engelska) 3 fot 3 tum
Total längd (metrisk) 100 cm
Material PEEK
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.