Läs mer
Thermo Scientific™ PEEK Kapillärrör
Produktkod. 10573225 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Total längd (metrisk):
5 cm
10 cm
20 cm
30 cm
50 cm
100 cm
Diameter (engelska) Inre:
0,003 tum
0.003 in.
0,005 tum.
0.005 in.
0,007 tum.
0.007 in.
0,010 tum.
0.010 in.
0.020 in.
Färg:
Blue
Gult
Natural
Naturlig
Orange
Red
Yellow
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10573225
Brand: Thermo Scientific™ 370055
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Använd dessa provslingor för din Thermo Scientific™ Rheodyne™ HPLC-provinjektorer.
Använda Thermo Scientific™ Rheodyne™ Sample loopar för din Rheodyne HPLC-provinjektorer. De finns i rostfritt stål eller biokompatibla PEEK .
  • Broad chemical compatibility
  • Biocompatible
  • Easily cut to desired length
  • Appropriate for many HPLC applications
  • Resistant to most organic solvents however nitric acid, sulfuric acid, dichloromethane, THF and DMSO are not recommended
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med Rheodyne HPLC Sample Injectors
Typ Capillary Tubing
Färg Red
För användning med (applikation) HPLC
Diameter (engelska) Inre 0.005 in.
Diameter (metrisk) Inre 0.127 mm
Total längd (engelska) 1.969 in.
Total längd (metrisk) 5 cm
Material PEEK
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.