Läs mer
Thermo Scientific™ PEEK Kapillärrör
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Använda Thermo Scientific™ Rheodyne™ Sample loopar för din Rheodyne HPLC-provinjektorer. De finns i rostfritt stål eller biokompatibla PEEK .
- Broad chemical compatibility
- Biocompatible
- Easily cut to desired length
- Appropriate for many HPLC applications
- Resistant to most organic solvents however nitric acid, sulfuric acid, dichloromethane, THF and DMSO are not recommended
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med | Rheodyne HPLC Sample Injectors |
| Typ | Capillary Tubing |
| Färg | Yellow |
| Diameter (engelska) Inre | 0.007 in. |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.18 mm |
| Total längd (engelska) | 11.811 in. |
| Total längd (metrisk) | 30 cm |
| Material | PEEK |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.