Learn More
Thermo Scientific™ PEEK Kapillärrör
Artikelnummer. 10678515 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Total längd (metrisk):
5 cm
10 cm
20 cm
30 cm
50 cm
100 cm
Diameter (engelska) Inre:
0,003 tum
0.003 in.
0,005 tum.
0.005 in.
0,007 tum.
0.007 in.
0,010 tum.
0.010 in.
0.020 in.
Färg:
Blue
Gult
Natural
Naturlig
Orange
Red
Yellow
Packungsgröße:
Varje
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10678515
Marke: Thermo Scientific™ 3700350
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Använd dessa provslingor för din Thermo Scientific™ Rheodyne™ HPLC-provinjektorer.
Använda Thermo Scientific™ Rheodyne™ Sample loopar för din Rheodyne HPLC-provinjektorer. De finns i rostfritt stål eller biokompatibla PEEK .
  • Broad chemical compatibility
  • Biocompatible
  • Easily cut to desired length
  • Appropriate for many HPLC applications
  • Resistant to most organic solvents however nitric acid, sulfuric acid, dichloromethane, THF and DMSO are not recommended
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
För användning med Rheodyne HPLC Sample Injectors
Typ Capillary Tubing
Färg Natural
Diameter (engelska) Inre 0.003 in.
Diameter (metrisk) Inre 0.076 mm
Total längd (engelska) 1 ft. 8 in.
Total längd (metrisk) 50 cm
Material PEEK
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt