Läs mer
Thermo Scientific™ PEEK Kapillärrör
Produktkod. p-4522300 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Total längd (metrisk):
5 cm
10 cm
20 cm
30 cm
50 cm
100 cm
Diameter (engelska) Inre:
0,003 tum
0,005 tum
0,005 tum.
0,007 tum
0,007 tum.
0,010 tum
0,010 tum.
0,020 tum
Färg:
Blått
Gult
Naturlig
Orange
Rött
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10259914
Brand: Thermo Scientific™ 3700310
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Använd dessa provslingor för din Thermo Scientific™ Rheodyne™ HPLC-provinjektorer.
Använda Thermo Scientific™ Rheodyne™ Sample loopar för din Rheodyne HPLC-provinjektorer. De finns i rostfritt stål eller biokompatibla PEEK .
  • Broad chemical compatibility
  • Biocompatible
  • Easily cut to desired length
  • Appropriate for many HPLC applications
  • Resistant to most organic solvents however nitric acid, sulfuric acid, dichloromethane, THF and DMSO are not recommended
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med Rheodyne HPLC Sample Injectors
Typ Capillary Tubing
Färg Naturlig
Diameter (engelska) Inre 0,003 tum
Diameter (metrisk) Inre 0.076 mm
Total längd (engelska) 3.937 in.
Total längd (metrisk) 10 cm
Material PEEK
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.