Läs mer
Cytiva PEEK Kontakt Luer/M6
Produktkod. 11380142 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Anslutningar:
Luer Male till M6 Kvinnlig
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Anslutningar Förpackningsstorlek
11380142 Luer Male till M6 Kvinnlig Varje
1 options
Produktkod. 11380142 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 11002643
I lager
Set med fem (5) polyetereterketon Luer Lock hane/M6 honkontakter för användning med ÄKTAcrossflow tangentiellt flödesfiltreringssystem.
ÄKTAcrossflow är ett helautomatiskt tangentiellt flödesfiltreringssystem för processutveckling och lämpar sig för filterscreening och processoptimering vid såväl småskalig som småskalig bearbetning.
  • Polyetereterketon (PEEK ) konstruktion
  • Anslutningar: Luer hane-M6 hona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Anslutning Luer
Anslutningar Luer Male till M6 Kvinnlig
Kvantitet Set om 5
Material PEEK
Färg Svart
För användning med (utrustning) ÄKTAcrossflow Tangential Flow Filtration System